ABT79
Anticorpo anti-subunità FAM21C del complesso WASH
from rabbit
Sinonimo/i:
family with sequence similarity 21, member C, vaccinia virus penetration factor, WASH complex subunit FAM21C
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WASHC4(23325)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Struttura cellulare
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Qualità
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 5 µg/mL ha permesso di rivelare la subunità FAM21C del complesso WASH in 10 µg di lisato di cellule HEK293.
Descrizione del bersaglio
Possono comparire bande aspecifiche a >200 kDa e a ~10 kDa
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di cellule HEK293
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1