ABT337
Anti-NANOS1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Nanos homolog 1, NOS1, NANOS1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NANOS1(340719)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS1 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2