Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
ABT1487
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-alfa-actina, muscolatura liscia
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Actin, aortic smooth muscle, Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
Descrizione generale
L′actina della muscolatura liscia dell′aorta (UniProt P62736; nomi alternativi: alfa-actina-2, proteina del gene di inibizione della crescita cellulare 46) nell′uomo è codificata dal gene ACTA2 (o AAT6, ACTSA, ACTVS, GIG46, MYMY5) (Gene ID 59). Le actine, tra le proteine più conservate negli eucarioti, sono proteine globulari multifunzionali che si organizzano a costituire gli elementi di base dei microfilamenti del citoscheletro. Sono noti sei tipi di actina: alfa-actina della muscolatura scheletrica codificata dal gene ACTA1, alfa-actina della muscolatura liscia codificata dal gene ACTA2, beta-actina citoplasmatica codificata dal gene ACTB, alfa-actina del muscolo cardiaco codificata dal gene ACTC1, gamma-actina citoplasmatica codificata dal gene ACTG1 e gamma-actina della muscolatura liscia codificata dal gene ACTG2 (detto anche ACTA3). Sebbene l′omologia di sequenza delle actine in generale sia >90%, le isoforme sono caratterizzate da pattern diversi di espressione spaziale, temporale e tessuto-specifica, e i loro 18 residui N-terminali sono identici solo per il 50-60%. Si ritiene che le β e γ-actine citoplasmatiche siano presenti in tutte le cellule, mentre le altre quattro isoforme di actina di solito si trovano in specifici tipi di tessuto muscolare nell′adulto. A seconda delle condizioni ioniche o dell′interazione con le proteine a cui si legano, le actine assumono svariati stati strutturali. L′actina si organizza in strutture oligomeriche o polimeriche a seconda della conformazione assunta dalla sua molecola.
Specificità
Questo anticorpo policlonale riconosce la sequenza N-terminale specifica della alfa-actina della muscolatura liscia (ACTA2), ma non quella della alfa-actina della muscolatura scheletrica (ACTA1), beta-actina citoplasmatica (ACTB), alfa-actina del muscolo cardiaco (ACTC1), gamma-actina citoplasmatica (ACTG1) e gamma-actina della muscolatura liscia (ACTG2; ACTA3).
Immunogeno
Epitopo: N-terminale.
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla sequenza N-terminale della alfa-actina della muscolatura liscia umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: 5,0 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno rivelato l′alfa-actina della muscolatura liscia in fibroblasti NIH/3T3, cellule A431, HeLa e HUVEC.
Immunoistochimica: una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha immunocolorato le cellule muscolari lisce in sezioni di tessuto uterino umano.
Immunoprecipitazione: 10 µg di un lotto rappresentativo di questo anticorpo hanno determinato l′immunoprecipitazione della alfa-actina della muscolatura liscia da 500 µg di lisato di mioblasti di topo C2C12.
L′anticorpo anti-alfa-actina della muscolatura liscia riconosce l′alfa-actina e trova applicazione nei saggi di Western blotting, immunoistochimica, immunocitochimica e immunoprecipitazione.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di mioblasti di topo C2C12.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,25 µg/mL ha permesso di rivelare l′alfa-actina della muscolatura liscia in 10 µg di lisato di mioblasti di topo C2C12.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 42 kDa.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Zaki Hakami et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 301(11), 1820-1833 (2018-10-06)
Although minor salivary glands play a significant functional role in the oral cavity, their developmental morphology and cell differentiation has been scarcely studied. This study aimed to describe the development of rat palatine glands with regard to the ultrastructural morphology
Christopher L Robinson et al.
Nature communications, 9(1), 2090-2090 (2018-05-31)
Evidence of male-to-female sexual transmission of Zika virus (ZIKV) and viral RNA in semen and sperm months after infection supports a potential role for testicular cells in ZIKV propagation. Here, we demonstrate that germ cells (GCs) are most susceptible to
Virender Kumar et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(12), 2798-2811 (2018-10-06)
Trans-differentiation of quiescent hepatic stellate cells (HSCs) into active myofibroblasts secretes excess amounts of extracellular matrix (ECM) proteins. miR-29b1 has the potential to treat liver fibrosis, because it targets several profibrotic genes. We previously demonstrated that miR-29b1 and the hedgehog
David Carr et al.
Breast cancer research : BCR, 24(1), 40-40 (2022-06-11)
The Bcl-3 protein is an atypical member of the inhibitor of -κB family that has dual roles as a transcriptional repressor and a coactivator for dimers of NF-κB p50 and p52. Bcl-3 is expressed in mammary adenocarcinomas and can promote
Brandan Walters et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
Adipose-derived stem cells (ASCs) are an abundant and easily accessible multipotent stem cell source with potential application in smooth muscle regeneration strategies. In 3D collagen hydrogels, we investigated whether sustained release of growth factors (GF) PDGF-AB and TGF-β1 from GF-loaded