SAB4200602
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone 5C5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-AA959943, Anti-ACTA1, Anti-ALPHA SKELETAL ACTIN, Anti-ALPHA1 ACTIN, Anti-ASMA, Anti-Acta-2, Anti-Acts, Anti-Actsk-1, Anti-CFTD, Anti-CFTDM, Anti-Fetal isoform of skeletal alpha-actin, G-actin, Anti-MPFD, Anti-NEM1, Anti-RP5-1068B5.2, Anti-actin, alpha 1, skeletal muscle
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
human, carp, bovine, frog, sheep, rabbit, rat, snake, guinea pig
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded human tongue
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200602-200UL | 4061837725845 |