ABT1383
Anti-phospho-Keratin-18 Antibody (Ser52)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Keratin, type I cytoskeletal 18, Ser52-phosphorylated, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Ser52-phosphorylated, CK-18, Ser52-phosphorylated, Cytokeratin-18, Ser52-phosphorylated, K18, Ser52-phosphorylated, Keratin-18, Ser52-phosphorylated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer52)
Informazioni sul gene
human ... KRT18(3875)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected upregulated Keratin-18 Ser52 phosphorylation in 10 µg lysate from phosphatase inhibitors Calyculin A- and Okadaic acid-treated HEK293 cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1