ABS763
Anti-DPAGT1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
UDP-N-acetylglucosamine--dolichyl-phosphate N-acetylglucosaminephosphotransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPAGT1(1798)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected DPAGT1 in mouse kidney tissue lysate with and without blocking peptide.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2