Documenti fondamentali
AB5421-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore vescicolare del glutammato di tipo 3 (VGLUT3)
serum, from guinea pig
Sinonimo/i:
Vesicular glutamate transporter 3, Solute carrier family 17 member 8, VGluT3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il trasportatore vescicolare del glutammato 3 (UniProt Q7TSF2; conosciuto anche come membro 8 della famiglia di carrier di soluti 17, VGluT3) nelle specie di ratto è codificato dal gene Slc17a8 (conosciuto anche come Vglut3) (Gene ID 266767). I trasportatori vescicolari di glutammato (VGluT) sono carrier protone-dipendenti responsabili del carico del principale neurotrasmettitore eccitatorio, il glutammato, nelle vescicole sinaptiche dei terminali presinaptici, al fine di consentirne il successivo rilascio regolato nella fessura sinaptica. Studi condotti sui topi dimostrano che VGluT1 e VGluT2 sono essenziali per le funzioni vitali, mentre i topi knockout per Vglut3 hanno un'aspettativa di vita normale, nonostante siano sordi e sviluppino ansia e fenotipi locomotori basali discreti. I neuroni che esprimono VgluT1 e VGluT2 rappresentano la maggior parte dei neuroni glutammatergici canonici del cervello, con VgluT1 che rappresenta il sottotipo principale responsabile di circa l'80% del trasporto vescicolare totale di glutammato nel cervello. Al contrario, VgluT3 si trova in popolazioni discrete di neuroni non glutammatergici che utilizzano trasmettitori diversi dal glutammato. Un esempio sono gli interneuroni colinergici dello striato dorsale e ventrale, le sottopopolazioni di cellule a canestro GABAergiche della corteccia e dell'ippocampo e i neuroni serotoninergici, dove VgluT3 è coinvolto in una modulazione più fine della trasmissione locale. VGluT3 di ratto è una proteina costituita da 12 domini transmembrana (aa 77-97, 131-151, 154-174, 183-203, 222-242, 250-270, 315-335, 354-374, 391-411, 414-434, 448-468, 482-502), 7 domini citoplasmatici e 6 vacuolari, con entrambe le code, N- e C-terminale (aa 1-76 e 503-585), esposte sul lato citoplasmatico.
Specificità
Questo antisiero policlonale di cavia è stato indotto contro la sequenza del dominio citoplasmatico C-terminale di VGluT3, molto conservata nelle specie di ratto e topo e caratterizzata da un′omologia di sequenza del 96% con la corrispondente sequenza umana.
Immunogeno
Epitopo: dominio citoplasmatico C-terminale.
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla sequenza del dominio citoplasmatico C-terminale del trasportatore vescicolare di glutammato 3 (VGluT3).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:250 ha permesso di rivelare il trasportatore vescicolare di glutammato 3 (VGluT3) in cellule di feocromocitoma (PC12) di ratto.
L′anticorpo anti-trasportatore vescicolare di glutammato 3 (VGLUT3) è mirato contro il trasportatore vescicolare di glutammato 3 (VGLUT3) e si usa nei saggi di immunocitochimica e Western blotting.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Valutata mediante Western blotting in lisato di cellule PC12.
Western Blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:2.000 ha permesso di rivelare il trasportatore vescicolare di glutammato 3 (VGluT3) in 10 µg di lisato di cellule di feocromocitoma (PC12) di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 61 kDa. Calcolato a 64,76 kDa (ratto), 66,15 kDa (topo) e 64,99/59,08 kDa (isoforma 1/2 umana). Nel sistema nervoso centrale è stata descritta anche un′isoforma di VGluT3 di circa 130 kDa (Munguba, G.C., et al. (2011). Mol. Vis. 17:413-419). In alcuni lisati possono apparire bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: AB5421
Stato fisico
Non purificato
Siero di anticorpo policlonale di cavia contenente azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jiadong Xu et al.
Scientific reports, 11(1), 15779-15779 (2021-08-06)
Haplo-insufficiency of the GATA3 gene causes hypoparathyroidism, sensorineural hearing loss, and renal disease (HDR) syndrome. Previous studies have shown that Gata3 is required for the development of the prosensory domain and spiral ganglion neurons (SGNs) of the mouse cochlea during
Ke Ning et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 62(9), 15-15 (2021-07-10)
Primary cilia are conserved organelles found in polarized cells within the eye that regulate cell growth, migration, and differentiation. Although the role of cilia in photoreceptors is well-studied, the formation of cilia in other retinal cell types has received little
Nandkishore Prakash et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(3), 569-584 (2019-12-04)
Chronic stress induces anhedonia in susceptible but not resilient individuals, a phenomenon observed in humans as well as animal models, but the molecular mechanisms underlying susceptibility and resilience are not well understood. We hypothesized that the serotonergic system, which is