ABS219
Anti-phospho-Tie2 (Ser1119) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Angiopoietin-1 receptor, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1119)
Informazioni sul gene
human ... TEK(7010)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution detected Tie2 on 10 µg of HEK293T overexpressing Tie2 protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293T overexpressing Tie2 protein
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1