ABF131
Anti-phospho TIE2/TEK Antibody (Tyr992)
0.25 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Angiopoietin-1 receptor, Endothelial tyrosine kinase, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine kinase with Ig and EGF homology domains-2, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr992)
Informazioni sul gene
human ... TEK(7010)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Peptide Inhibition Assay Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected phospho TIE2/TEK (Tyr992) from transfected HEK293T lysates when pre-incubated without or with non-phospho peptide, and not when pre-incubated with phospho peptide.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho TIE2/TEK (Tyr992) in 10 µg of Pervanadate treated HUVEC cell lysate, and not in untreated HUVEC cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1