ABS190
Anti-PIP5K-Type 1 gamma Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type-1 gamma, PIP5K1-gamma, PtdIns(4)P-5-kinase 1 gamma, Phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type I gamma, PIP5KIgamma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pip5K1C(18717)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1 mg/mL of this antibody detected PIP5K-Type 1 gamma in 10 mg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1