QBD10784
Biotin-dPEG®11-azide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, alpha-(2-azidoethyl)-omega-[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C34H64N6O13S/c35-40-37-6-8-44-10-12-46-14-16-48-18-20-50-22-24-52-26-28-53-27-25-51-23-21-49-19-17-47-15-13-45-11-9-43-7-5-36-32(41)4-2-1-3-31-33-30(29-54-31)38-34(42)39-33/h30-31,33H,1-29H2,(H,36,41)(H2,38,39,42)
WETRQYMCASPBIY-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)