757772
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 5,300, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, aminoPEG biotin, biotin polyoxyethylene amine, biotin-PEG, biotin-PEG-amine, biotinylated PEG, polyoxyethylene ethylamine ether biotin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin, average Mn 5,300
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,300
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Punto di fusione
52-57 °C
Estremità Ω
amine
Estremità α
biotin
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.