ABN99
Anti-phospho NR1 (Ser897) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer897)
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated NR1 from rat brain microsomal RIPA lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL from a previous lot detected NR1 in Lambda phosphatase untreated and treated rat brain microsomal tissue lysate.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NR1 on 10 µg of rat brain microsomal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain microsomal tissue lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1