MAB3478
Anti-1-cys Peroxiredoxin Antibody, clone 8H11
ascites fluid, clone 8H11, Chemicon®
Sinonimo/i:
aiPLA2, Peroxiredoxin 6, Non-selenium Glutathione Peroxidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8H11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRX(57716)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Oxidative Stress
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed rat lung tissue.
Immunocytochemistry on rat type II alveolar epithelial cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1