ABN905
Anti-alpha-Synuclein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:2,000-3,000 dilution from a representative lot detected alpha-Synuclein in human cerebral cortex and rat cerebellum tissue sections.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected alpha-Synuclein in mouse brain tissue lysate.