Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
ABN44
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-FGF10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Fibroblast growth factor 10, FGF-10, Keratinocyte growth factor 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGF10(2255)
Categorie correlate
Descrizione generale
Il fattore di crescita dei fibroblasti 10 (FGF10) è un membro della famiglia dei fattori di crescita dei fibroblasti e svolge un ruolo essenziale nei processi di regolazione della differenziazione cellulare, riparazione dei tessuti, crescita tumorale, sviluppo embrionale e proliferazione cellulare. Le mutazioni in FGF10 sono state associate alla sindrome lacrimo-auriculo-dento-digitale (LADDS), che è una forma di displasia ectodermica.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina FGF10 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
La rivelazione di FGF10 tramite questo anticorpo anti-FGF10 è convalidata per l′uso nelle analisi di WB e IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare FGF10 in 10 µg di lisato di tessuto embrionale di topo.
Immunoistochimica: una diluizione 1:1.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato lFGF10 in cellule epiteliali di topo, fegato di topo, cervello e cervelletto umano.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule A549.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare FGF10 in 10 µg di lisato di cellule A549.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 23 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule A549
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Shawn Liang et al.
Development (Cambridge, England), 145(2) (2018-01-24)
The developmental program that regulates thyroid progenitor cell proliferation is largely unknown. Here, we show that branching-like morphogenesis is a driving force to attain final size of the embryonic thyroid gland in mice. Sox9, a key factor in branching organ
Handeng Lyu et al.
Cell reports, 41(12), 111863-111863 (2022-12-22)
In injured airways of the adult lung, epithelial progenitors are called upon to repair by nearby mesenchymal cells via signals transmitted through the niche. Currently, it is unclear whether repair is coordinated by the mesenchymal cells that maintain the niche
Lemonia Chatzeli et al.
Journal of anatomy, 238(6), 1371-1385 (2021-01-18)
A common question in organ regeneration is the extent to which regeneration recapitulates embryonic development. To investigate this concept, we compared the expression of two highly interlinked and essential genes for salivary gland development, Sox9 and Fgf10, during submandibular gland
Gulsan Ara Sathi et al.
Journal of cell science, 130(9), 1559-1569 (2017-03-30)
The importance of macrophages in tissue development and regeneration has been strongly emphasized. However, the specific roles of macrophage colony-stimulating factor (MCSF), the key regulator of macrophage differentiation, in glandular tissue development have been unexplored. Here, we disclose new macrophage-independent
Carina Fischer et al.
Nature communications, 8(1), 2079-2079 (2017-12-14)
Understanding the molecular mechanisms regulating beige adipocyte formation may lead to the development of new therapies to combat obesity. Here, we report a miRNA-based autocrine regulatory pathway that controls differentiation of preadipocytes into beige adipocytes. We identify miR-327 as one