ABN423
Anti-Equilibrative Nucleoside Transporter 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Equilibrative nucleoside transporter 1, Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-sensitive nucleoside transporter, Equilibrative NBMPR-sensitive nucleoside transporter, Nucleoside transporter, es-type, Solute carrier family 29 member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC29A1(2030)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Equilibrative Nucleoside Transporter 1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1