P0597
Pilocarpine nitrate
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Pilocarpine nitrate salt
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?