ABN302
Anti-Complex I-75kD Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial, Complex I-75kD, CI-75kD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFS1(4719)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected Complex I-75kD in rat brain, human brain, and human heart tissue lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Complex I-75kD in human kidney and human heart tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Complex I-75kD in mouse brain tissue lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1