ABN261
Anti-POU6F1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
POU domain, class 6, transcription factor 1, Brain-specific homeobox/POU domain protein 5, Brain-5, Brn-5, mPOU homeobox protein, POU6F1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
1 of 4
Questo articolo | 41320 | W508500 | 525081 |
---|---|---|---|
Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
solubility 4.0 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
form liquid | form - | form liquid | form viscous liquid |
pH 7 (20 °C in H2O) | pH - | pH - | pH - |
bp 283 °C/1013 hPa | bp 282 °C (lit.) | bp 282 °C (lit.) | bp 282 °C (lit.) |
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected POU6F1 in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1