ABN1658
Anti-pro-TRH
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
anti-thyrotropin-releasing hormone, anti-Ps4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Trh(25569)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected pro-TRH in rat brain stem & rat spinal cord tissues. (Wessendorf, M.W., et. al. (1990). J Histochem Cyotchem. 38(12):1859-77).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected pro-TRH in 10 µg of rat hypothalamus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1