MABT161
Anti-Versican Antibody, clone 8D8.1
clone 8D8.1, from mouse
Sinonimo/i:
Versican core protein, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Chondroitin sulfate proteoglycan 2, Glial hyaluronate-binding protein, GHAP, Large fibroblast proteoglycan, PG-M
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8D8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Vcan(13003)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL from a representative lot detected Versican in mouse leg muscle tissue lysate.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Versican in human thalamus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human thalamus tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2