ABN1477
Anti-nSR100 (SRRM4)
from rabbit
Sinonimo/i:
Serine/arginine repetitive matrix protein 4, Medulloblastoma antigen MU-MB-2.76, Neural-specific serine/arginine repetitive splicing factor of 100 kDa, Neural-specific SR-related protein of 100 kDa, nSR100
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRRM4(84530)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected nSR100 (SRRM4) in 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash