MABE1154
Anti-Fibrillarin Antibody, clone 38F3
clone 38F3, from mouse
Sinonimo/i:
Histone-glutamine methyltransferase, U3 small nucleolar RNA-associated protein NOP1, Nucleolar protein 1, U3 snoRNA-associated protein NOP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
38F3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, yeast, mouse, Drosophila
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FBL(2091)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Fibrillarin in Immunocytochemistry applications (Newton, K., et. al. (2003). Mol. Cell. Biol. 23(23):8519-27).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Fibrillarin in 10 µg of HeLa cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2