870608H
Avanti
4-HNE-dimethylacetal
Avanti Research™ - A Croda Brand 870608H, hexane solution
Sinonimo/i:
(E)-4R-hydroxynonenal-dimethylacetal (Each vial contains 6.8mg which yields ~5.2mg 4-HNE after deprotection)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
hexane solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (870608H-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870608H
Concentrazione
6.8 mg/mL (870608H-5mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@@H](O)/C=C/C(OC)OC
Descrizione generale
The dimethylacetal derivative is a more stable form of 4-HNE which is good for long term storage of the compound during use. It can be easily converted to 4-HNE in the presence of acid.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26.0 °C - closed cup