ABF206
Anti-TRIM5 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Tripartite motif-containing protein 5, RING finger protein 88
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM5(85363)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected TRIM5 alpha in human stomach cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TRIM5 alpha in 15 µg of human stomach, thymus, and uterus tissue lysates.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
Human stomach, thymus, and uterus tissue lysates
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2