ABE411-S
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric, Trial Size Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Arg26)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
DyLight is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detects dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in 10 µg of CARM1 treated HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1