ABE2901
Anti-Dcp2
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
m7GpppN-mRNA hydrolase, EC:3.6.1.62, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 20, Nudix motif 20, mRNA-decapping enzyme 2, hDpc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCP2(167227)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dcp2 in Western Blotting applications (Castellanos-Rubio, A., et. al. (2016). Science. 352(6281):91-5; Li, Y., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(6):1164-72; Jiao, X., et. al. (2006). Mol Cell. 24(5):713-22; Li, Y., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(3):939-48; Song, M.G., et. al. (2010). Mol Cell. 40(3):423-32; Li, Y., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(6):1164-72).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Dcp2 (NUDT20) in lysate from 293T control knockout cells, but did not react with Dcp2 knockout 293T cell lysate.