ABE1029
Anti-acetyl Histone H3 Antibody (Lys122)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (pLys122)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected acetyl Histone H3 (Lys122) in Histone peptides with various modifications.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated acetyl Histone H3 (Lys122) in 500 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected acetyl Histone H3 (Lys122) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1