Documenti fondamentali
AB9674
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Tau fosfo serina 199/202
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-Anti-DDPAC, Anti-Anti-FTDP-17, Anti-Anti-MAPTL, Anti-Anti-MSTD, Anti-Anti-MTBT1, Anti-Anti-MTBT2, Anti-Anti-PPND, Anti-Anti-PPP1R103, Anti-Anti-TAU, Anti-Anti-tau-40
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer199/pSer202)
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Descrizione generale
Tau è una proteina associata ai microtubuli neuronali che si localizza principalmente negli assoni e che ha il ruolo di promuovere la polimerizzazione della tubulina e stabilizzare i microtubuli. Nella forma iperfosforilata, è la componente principale dei filamenti elicoidali accoppiati (PHF, paired helical filaments), l′elemento costitutivo delle lesioni neurofibrillari che si riscontrano nel cervello di individui affetti da morbo di Alzheimer (AD). Tau iperfosforilata si trova anche nelle lesioni neurofibrillari di una serie di altre patologie del sistema nervoso centrale. L′iperfosforilazione di Tau ne altera la capacità di legame ai microtubuli, che vengono quindi destabilizzati causando la degenerazione neuronale tipica dei cervelli con AD. Numerose serina/treonina chinasi, tra cui GSK-3beta, proteina chinasi A (PKA), chinasi ciclina-dipendente 5 (cdk5) e caseina chinasi II (CK2), fosforilano la proteina Tau. Le serine 199 e 202 sono fosforilate da GSK-3beta e sono state collegate alla demenza frontotemporale ereditaria. La fosforilazione della serina 202 da parte di cdk5, stimolata dalla presenza di microtubuli, è stata collegata a malattie neurodegenerative ereditarie.
Specificità
Tau fosfo serina 199/202. L'anticorpo riconosce la Tau pSerina 199/202 in campioni con Tau umana ricombinante trattati con GSK-3beta per 45 minuti. La reattività dell'anticorpo è bloccata dal peptide pSerina 199/202 mentre non viene bloccata da: peptide non fosforilato, fosfopeptide Serina 199, fosfopeptide Serina 202 o peptide contenente una generica fosfoSerina.
Immunogeno
Peptide sintetico comprendente i residui amminoacidici in prossimità di fosfoserina 199 e 202 della Tau umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rileva la Tau fosfo serina 199/202 utilizzando questo anticorpo anti-Tau fosfo serina 199/202 validato per l'uso in WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Western blotting: 1: 1,000. Tampone di blocking suggerito: 5% BSA-TBST overnight a 2-8°C. Tampone di diluizione dell′anticorpo suggerito: TBST - BSA 3%. Tempo di incubazione con l′anticorpo suggerito: 2 ore a temperatura ambiente.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C non diluito per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Non conservare in un congelatore a sbrinamento automatico.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
A Alvarez et al.
FEBS letters, 459(3), 421-426 (1999-10-20)
The key target of this study was the tau protein kinase II system (TPK II) involving the catalytic subunit cdk5 and the regulatory component p35. TPK II is one of the tau phosphorylating systems in neuronal cells, thus regulating its
Alzheimer's disease. The tangled tale of tau.
E Mandelkow
Nature, 402(6762), 588-589 (1999-12-22)
P K Davis et al.
The Journal of biological chemistry, 274(50), 35686-35692 (1999-12-10)
Although the importance of the microtubule network throughout cell life is well established, the dynamics of microtubules during apoptosis, a regulated cell death process, is unclear. In a previous study (Davis, P. K., and Johnson, G. V. (1999) Biochem. J.
N Haque et al.
Brain research, 838(1-2), 69-77 (1999-08-14)
Tau, one of the best characterized microtubule-associated proteins (MAPs), is a phosphoprotein, the biological activity of which is regulated by its degree of phosphorylation. The objective of the present study was to evaluate the regulation, phosphorylation and the biological activity
E Sontag et al.
The Journal of biological chemistry, 274(36), 25490-25498 (1999-08-28)
Hyperphosphorylated forms of the neuronal microtubule (MT)-associated protein tau are major components of Alzheimer's disease paired helical filaments. Previously, we reported that ABalphaC, the dominant brain isoform of protein phosphatase 2A (PP2A), is localized on MTs, binds directly to tau