AB5935
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, phosphoSer 40
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
avian, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
quail (100% sequence homology), nonhuman primates (100% sequence homology), human (100% sequence homology), porcine (100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer40)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A 1:1,000 dilution of a previous lot was used in IH.
Immunocytochemistry:
A 1:1,000 dilution of a previous lot was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected TYROSINE HYDROX PSER40 on 10 μg of PC12 lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: brain (sympathetic nerve terminals) and adrenal glands.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2