Documenti fondamentali
AB5682
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-neurogenina-2
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
MATH4a (ms), ATH 4a, Atoh4, Ngn2, Atonal Protein Homolog 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEUROG2(63973)
Descrizione generale
La neurogenina-2 (NGN2) è un fattore di trascrizione caratterizzato da un motivo a elica-ansa-elica basico (bHLH). I fattori di trascrizione con tali motivi modulano eventi critici nello sviluppo della neocorteccia dei mammiferi. La transizione da proliferazione a neurogenesi implica un aumento coordinato dell′attività di fattori proneurali con motivo bHLH, come la neurogenina-2, e una diminuzione dell′attività dei fattori di trascrizione HES (Hairy and enhancer of split-1) e Id (Inhibitor of DNA binding). I fattori di trascrizione con motivo bHLH hanno ruoli chiave nella corticogenesi, influenzando la tempistica della differenziazione e la specificazione del destino della cellula. La neurogenina-2 controlla la neurogenesi nella corteccia cerebrale embrionale, inducendo direttamente l′espressione della piccola proteina Rnd2 che lega il GTP nei neuroni corticali murini neogenerati, prima che essi inizino a migrare verso la loro posizione definitiva.
Specificità
Riconosce la neurogenina-2 (MATH4a), una classe di fattori di trascrizione con motivo a elica-ansa-elica.
Immunogeno
Peptide sintetico, corrisponde agli amminoacidi 85-97 della neurogenina-2 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-neurogenina-2 è convalidato per l'uso in ELISA, IC, IH, IH(P), WB per la rivelazione della neurogenina-2.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Marcatori neuronali e gliali
Western blotting: 1-10 μg/mL con rivelazione mediante ECL.
Immunocitochimica: il prodotto N° Cat. AB5682 ha rivelato la neurogenina-2 in cellule PC12 alla diluizione 1:500, oltre che in cellule staminali neurali umane differenziate fissate in paraformaldeide.
ELISA: 0,5-1 μg/ml usando 1 mg/mL di peptide di controllo (N° Cat. AG352) per pozzetto.
Lamolet, B. et al. (2004) ne riportano l′uso per analisi di immunoistochimica su sezioni in paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
Circa 28 kDa
Linkage
Sostituisce: AB9620
Stato fisico
Immunoglobulina purificata per affinità Anticorpo precipitato in una soluzione di solfato di ammonio saturo al 50% e PBS senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -70ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cervello umano.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Wan-Ci Chen et al.
Journal of neuroinflammation, 16(1), 187-187 (2019-10-14)
The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is a ligand-dependent transcription factor activated by environmental agonists and dietary tryptophan metabolites for the immune response and cell cycle regulation. Emerging evidence suggests that AHR activation after acute stroke may play a role in
Sara Gil-Perotin et al.
The European journal of neuroscience, 34(7), 1040-1052 (2011-09-09)
The tumor suppressor protein p53 (Trp53) and the cell cycle inhibitor p27(Kip1) (Cdknb1) have both been implicated in regulating proliferation of adult subventricular zone (aSVZ) cells. We previously reported that genetic ablation of Trp53 (Trp53-/-) or Cdknb1 (p27(Kip1-/-) ) increased
Laurent Roybon et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(14), 3644-3656 (2008-04-04)
Neurons derived from neural stem cells could potentially be used for cell therapy in neurodegenerative disorders, such as Parkinson's disease. To achieve controlled differentiation of neural stem cells, we expressed transcription factors involved in the development of midbrain dopaminergic neurons