Documenti fondamentali
AB5622-I
Sigma-Aldrich
Anti-MAP-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Mirotubule associated protein 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Map2(25595)
Descrizione generale
La proteina associata ai microtubuli 2 (UniProt: P15146; conosciuta anche come MAP-2) nel ratto è codificata dal gene Map2 (conosciuto anche come Mtap2) (Gene ID: 25595). Le MAP costituiscono una famiglia di proteine che hanno la funzione di legare e stabilizzare i microtubuli. La MAP4 è espressa in modo ubiquitario, mentre la MAP1 e la MAP2 sono espresse principalmente nei neuroni. La MAP2 è una proteina del citoscheletro che stabilizza i microtubuli impedendone la depolimerizzazione e può anche determinare il loro irrigidimento. La MAP-2 svolge un ruolo importante nell'assemblaggio dei microtubuli dei neuroni cerebrali. Si associa anche ai neurofilamenti e ai filamenti di actina, così da guidare l'interazione tra microtubuli, altri elementi del citoscheletro e organelli citoplasmatici. Sono state descritte quattro diverse isoforme di questa proteina, che si legano ai microtubuli tramite un dominio vicino alla porzione C-terminale. Le isoforme di MAP2 sono espresse solo nelle cellule neuronali e specificamente nei corpi cellulari e nei dendriti. Nel sistema nervoso centrale, la MAP-2 è confinata nei corpi cellulari e nei dendriti dei neuroni. Tuttavia, se ne possono trovare piccole quantità anche in alcuni assoni. Solitamente la MAP-2 è costituita dai due polipeptidi MAP-2a e MAP-2b, di circa 280 kDa ciascuno, e da MAP2c, di peso molecolare inferiore, presente durante la differenziazione neuronale nel sistema nervoso in via di sviluppo. Questa proteina è un marcatore neuronale e risulta uniformemente distribuita in tutta la cellula non appena espressa dai neuroni in coltura. Tuttavia, man mano il loro sviluppo procede, si localizza selettivamente nei dendriti. La MAP-2 può subire la fosforilazione dei residui di serina nei motivi K-X-G-S da parte di una chinasi che regola l'affinità tra MAP e microtubuli (MARK1 o MARK2); ciò determina il suo distacco dai microtubuli e il loro disassemblaggio.
Specificità
Questo anticorpo policlonale permette di rivelare la MAP2 in tessuti di topo e di ratto.
Immunogeno
Tre peptidi coniugati con KLH delle regioni N- e C- terminali della proteina MAP-2.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare la MAP-2 in tessuti di corteccia cerebrale e renali di ratto.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo a una concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare la MAP-2 in 10 µg di preparazioni microsomiali di cervello di ratto.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo a una concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare la MAP-2 in cellule di corteccia primaria di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anti-MAP-2, N° Cat.AB5622-I, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico per la proteina associata ai microtubuli 2 ed è stato testato in immunocitochimica, immunoistochimica (paraffina) e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica su tessuto di cervelletto di topo.
Saggio immunoistochimico: questo anticorpo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare la MAP-2 in tessuto di cervelletto di topo.
Descrizione del bersaglio
Circa 280 kDa, osservato; 202,41 kDa, calcolato. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Scott A Tiscione et al.
The Journal of cell biology, 218(12), 4141-4156 (2019-10-12)
Niemann-Pick type C1 (NPC1) protein is essential for the transport of externally derived cholesterol from lysosomes to other organelles. Deficiency of NPC1 underlies the progressive NPC1 neurodegenerative disorder. Currently, there are no curative therapies for this fatal disease. Given the
Hiroko Sugiura et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(12), 2598-2612 (2022-02-06)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is caused by mutations in Tsc1 or Tsc2, whose gene products inhibit the small G-protein Rheb1. Rheb1 activates mTORC1, which may cause refractory epilepsy, intellectual disability, and autism. The mTORC1 inhibitors have been used for TSC