Documenti fondamentali
AB5038
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
alpha-synuclein, Alpha-synuclein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti α-sinucleina, serum, Chemicon®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
L′alfa-sinucleina è una proteina citoplasmatica di piccole dimensioni (140 aa) la cui funzione non è chiara ma che è altamente concentrata nei terminali presinaptici ed è il precursore del componente non beta-amiloide delle placche senili nella malattia di Alzheimer (AD). L'α-sinucleina è localizzata prevalentemente nei terminali presinaptici dei neuroni cerebrali, ma è presente anche, a basse concentrazioni, in tutti tessuti a eccezione del fegato. Studi recenti hanno dimostrato che aggregazioni e accumuli anomali di proteine sinaptiche, inclusa la α-sinucleina, potrebbero essere associati alla formazione delle placche nell'AD, oltre che essere uno dei principali componenti dei corpi di Lewy nella demenza con corpi di Lewy. Inoltre, è stata identificata nelle inclusioni citoplasmatiche gliali (GCI) presenti nell'atrofia sistemica multipla (MSA).
Specificità
Alfa-sinucleina. Il peptide immunizzante è stato scelto in modo da ridurre il più possibile la reattività crociata di AB5038 con la β-sinucleina. Le analisi di immunoistochimica e il Western blotting su cervello umano indicano un alto livello di specificità.
Non è stato testato in altre specie.
Immunogeno
Epitopo: aa 111-131
Residui 111-131 della alfa-sinucleina umana accoppiati a KLH.
Applicazioni
Immunoistochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:1.000-1:2.000 di un lotto di riferimento su sezioni in paraffina; su sezioni congelate è stata utilizzata una diluizione 1:4.000-1:12.000.
Western blotting:
1:1.000-1:2.000. Riconosce una banda a 14-19 kDa.
Immunocitochimica:
un lotto precedente è stato usato in un saggio IC.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L′anticorpo anti-sinucleina α rivela il livello di sinucleina ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nelle analisi di IC, IH, IH(P) & WB.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati cerebrali umani.
Western blotting:
una diluizione 1:1000 di questo anticorpo ha rilevato la sinucleina in 10 µg di lisati cerebrali umani.
Descrizione del bersaglio
~ 14-19 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1053
Stato fisico
Siero policlonale di coniglio liofilizzato, senza conservanti. Ricostituire con 50 μL di acqua distillata sterile. Centrifugare per eliminare eventuali residui.
Risultati analitici
Controllo
Sezioni cerebrali umane.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Glial cytoplasmic inclusions and tissue injury in multiple system atrophy: A quantitative study in white matter (olivopontocerebellar system) and gray matter (nigrostriatal system).
Keisuke Ishizawa,Takashi Komori,Nobutaka Arai,Toshio Mizutani,Takanori Hirose
Neuropathology : Official Journal of the Japanese Society of Neuropathology null
Synergistic Interactions between Abeta, tau, and alpha-synuclein: acceleration of neuropathology and cognitive decline.
Lani K Clinton,Mathew Blurton-Jones,Kristoffer Myczek,John Q Trojanowski,Frank M LaFerla
The Journal of Neuroscience null
Neuronal inclusions in sporadic motor neuron disease are negative for alpha-synuclein.
Shoichi Sasaki, Takashi Komori, Makoto Iwata
Neuroscience Letters null
Chiara Maria Giulia De Luca et al.
Translational neurodegeneration, 8, 24-24 (2019-08-14)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder whose diagnosis is often challenging because symptoms may overlap with neurodegenerative parkinsonisms. PD is characterized by intraneuronal accumulation of abnormal α-synuclein in brainstem while neurodegenerative parkinsonisms might be associated with accumulation of either
Serine 129 phosphorylation of alpha-synuclein induces unfolded protein response-mediated cell death.
Sugeno, N; Takeda, A; Hasegawa, T; Kobayashi, M; Kikuchi, A; Mori, F; Wakabayashi, K; Itoyama, Y
The Journal of Biological Chemistry null