AB3565
Anticorpo anti-sito di scissione di PARP (214/215)
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1, ARTD1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, bovine, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Parp1(286764)
human ... PARP1(142)
mouse ... Parp1(11545)
rat ... Parp1(25591)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosi & cancro
Metabolismo
Apoptosi - Integrazione
Enzimi & biochimica
Qualità
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Cellule HeLa e Jurkat trattate con staurosporina o etoposide (25 µM per 3 ore).
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2