913553
Titania nanoparticles
300 nm particle size, dispersion, 5 wt. % in water
Sinonimo/i:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Concentrazione
5 wt. % in water
Dimensione particelle
300 nm
Stringa SMILE
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)