AB16926
Anti-DFF40 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
DNA Fragmentation Factor, 40 kDa Subunit, Caspase-activated DNase, CAD, CPAN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DFFB(1677)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
K562 or Jurkat whole cell lysate can be used as a positive control and a 40 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
WGK 2