911631
NanoFabTx™ reagent
Stabilizer-Micro
Descrizione generale
NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-Micro is a component of our NanoFabTx™ PLGA-micro formulation kits (912212, 912220), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize microparticles 1-30 μm in size. NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-Micro is a polymer stabilizer.
Applicazioni
Note legali
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)