AB1690
Anti-Ubiquitin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine, eukaryotes, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBAP2(55833)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 1:1,000-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1