AB1576
Anti-Cysteine String Protein Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
CSP, DnaJ Homologue Subfamily C member 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAJC5(80331)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: brain samples
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1