AB1344
Anti-Glucose Transporter GLUT-3 Antibody, CT
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Slc2A3(20527)
rat ... Slc2A3(25551)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Other detection methods may require a higher concentration of antibody.
ELISA: 1:10,000 - 1:50,000, using 50-100 ng of antigen/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
The control peptide is available for absorbtion studies. Please see catalog number AG617.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1