Documenti fondamentali
AB10532
Sigma-Aldrich
Anti-subunità gamma-2 del recettore GABA(A)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 2, gamma-aminobutyric acid A receptor, gamma 2, GABA(A) receptor subunit gamma-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABRG2(2566)
Descrizione generale
La subunità gamma-2 del recettore GABA(A) è una componente di una sottoclasse di recettori GABA noti come GABA(A). I recettori GABA (A) sono dei canali pentamerici per lo ione cloruro, composti da subunità appartenenti a diverse classi di omologia, α, β, γ, δ, θ, ε, π, che agiscono come recettori per il GABA, un neurotrasmettitore inibitorio fondamentale presente nel cervello. La subunità gamma 2 di GABA (A) presenta di 5 residui di cisteina e contiene il sito di legame per le benzodiazepine. Ha un ruolo nel promuovere il mantenimento e il clustering del recettore a livello della sinapsi, interagisce con le proteine associate al recettore GABA quali GODZ e GABAWRAP, influenza la conduttanza e la cinetica di GABA (A) ed è un componente funzionale dei recettori che partecipano all'inibizione sia fasica che tonica. Variazioni nell′espressione della subunità gamma-2 del recettore GABA(A) sono state collegate a sindromi epilettiche che provocano convulsioni febbrili.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la subunità gamma-2 del recettore GABA(A).
Immunogeno
Proteina ricombinante con GST-tag, corrispondente alla subunità gamma-2 del recettore GABA(A) di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-subunità gamma 2 di GABA (A) è validato per l'uso in WB per il rilevamento della subunità gamma 2 di GABA (A)
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Testato con metodica Western blot su lisati di cellule PC12.
Western blotting: Una diluizione 1:1000 di questo anticorpo ha rilevato la subunità gamma-2 del recettore GABA(A) in 10 µg di lisato di cellule PC12.
Descrizione del bersaglio
~ 60 kDa osservati
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio contenente lo 0,05% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule PC12
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Gisele C Vaz et al.
Journal of neuroscience methods, 273, 55-63 (2016-10-25)
Liposomes are concentric lipid vesicles that allow a sustained release of entrapped substances. GABA (γ-aminobutyric acid) is the most prevalent inhibitory neurotransmitter in the central nervous system. Using GABA-containing liposomes (GL) prepared by the freeze-thawing method, we determined the effect