MAB1645
Anti-Dystrophin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1808
Sinonimo/i:
Anti-BMD, Anti-CMD3B, Anti-DXS142, Anti-DXS164, Anti-DXS206, Anti-DXS230, Anti-DXS239, Anti-DXS268, Anti-DXS269, Anti-DXS270, Anti-DXS272, Anti-MRX85
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-Dystrophin Antibody, clone 1808, clone 1808, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1808, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DMD(1756)
Specificità
STAINING PATTERN:
On cryostat sections of normal mouse diaphragm MAB1645 gives strong immunofluorescence staining of the entire sarcolemma, with particularly strong staining of neuromuscular junctions.
SPECIES REACTIVITY:
Labels skeletal muscle from rat, chicken and Xenopus laevis. Labels cardiac muscle from rat and normal, but not mdx, mouse. Also labels smooth muscle from chicken gizzard.
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2