07-843
Anti-phospho-IRS1 (Ser616) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
IRS-1, Insulin Receptor Substrate 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer616)
Informazioni sul gene
human ... INSR(3643)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/ thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2