AB10516
Anti-Angiopoietin-1 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, PPARG angiopoietin related protein, angiopoietin-like 4, angiopoietin-like 4 protein, angiopoietin-related protein 4, fasting-induced adipose factor, hepatic angiopoietin-related protein, peroxisome prolif
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
horse (95% sequence homology), dog (95% sequence homology), mouse (100% sequence homology), rat (95% sequence homology), bovine (95% sequence homology), mouse, human (90% sequence homology), pig (95% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANGPT1(284)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Angiopoietin-1 on 10 µg of mouse kidney lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Mouse kidney lysate
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1