AB15766
Anti-Sox1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, rodent, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX1(6656)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuronal & Glial Markers
Developmental Neuroscience
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2