Documenti fondamentali
9480-OP
Millipore
Polysorbate 20
OmniPur®
Sinonimo/i:
Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Nome del prodotto
TWEEN® 20,
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
~1228
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
lightdark yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Non-ionic detergent suited for solubilization of membrane proteins, enzymology, analytical, and diagnostic work, as well as chromatography and electrophoresis. Molecular Biology Grade.
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Hydroxyl number: 96-108
Residue after ignition: ≤0.25%
Moisture (H2O): ≤3.0%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Applicazioni
Detergente non ionico
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Polysorbate 20 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
44112
Polysorbate 20
TWEEN® 20 viscous liquid, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P2287
TWEEN® 20
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80