Documenti fondamentali
9024-HK
Sigma-Aldrich
Canine C-Peptide RIA
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
Coniugato
125Iodine
Livello qualitativo
Etichetta
125Iodine labeled
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2