Key Documents
EZCCP-47K
Millipore
Canine C-peptide ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
C-peptide ELISA, Canine C-peptide Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
product name
Canine C-peptide ELISA,
Reattività contro le specie
canine
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr competitive assay)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.24 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
accuracy: 95%
linearity: 96-118%
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
C-peptide is a byproduct of normal insulin production by the beta cells in the pancreas and correlates directly to endogenous concentrations of insulin.
Applicazioni
3 hour assay, room temperature 20 μL sample size
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity|Metabolic Disorders
This Canine C-Peptide ELISA is used to measure & quantify C-Peptide levels in Metabolism & Endocrine research.
Used to detect/quantify:C-Peptide
Esclusione di responsabilità
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1