EZRMCP2
Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide 2 levels in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
C-Peptide 2
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA, This Rat/Mouse C-Peptide 2 ELISA is used to measure & quantify C-Peptide 2 levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86-87%
(Mouse Serum)
accuracy: 88-92%
(Rat Serum)
accuracy: 93-95%
(Rat Plasma)
linearity: 86-108%
standard curve range: 25-1600 pM
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials